Documenti fondamentali
30-3290
Sigma-Aldrich
Toluene
SAJ first grade, ≥99.0%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.14
Beilstein:
635760
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
Limite di esplosione
7 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
110-111 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ting Lei et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(24), 2946-2954 (2015-02-26)
Low-bandgap diketopyrrolopyrrole (DPP)-based polymers are used for the selective dispersion of semiconducting single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs). Through rational molecular design to tune the polymer-SWCNT interactions, highly selective dispersions of s-SWCNTs with diameters mainly around 1.5 nm are achieved. The influences
Liang Guo et al.
Journal of chromatography. A, 1286, 9-15 (2013-03-19)
For the first time, a novel one-step sample preparation method that combines microwave assisted extraction and solvent bar microextraction (MAE-SBME) with analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), was developed for the fast and efficient determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
Elke Persch et al.
ChemMedChem, 9(8), 1880-1891 (2014-05-03)
The causative agents of the parasitic disease human African trypanosomiasis belong to the family of trypanosomatids. These parasitic protozoa exhibit a unique thiol redox metabolism that is based on the flavoenzyme trypanothione reductase (TR). TR was identified as a potential
Yoko Yamakoshi et al.
Faraday discussions, 173, 287-296 (2014-12-04)
The photoinduced reactive oxygen species (ROS) generation from several water-soluble fullerenes was examined. Macromolecular or small molecular water-soluble fullerene complexes/derivatives were prepared and their (1)O(2) and O(2)˙(-) generation abilities were evaluated by ESR spin-trapping methods. As a result, efficient (1)O(2)
Yannan Yang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(23), 2743-2749 (2015-02-06)
Large pore (4.6-7.6 nm) and well-dispersed benzene bridged mesoporous organosilica nanoparticles with uniform particle size of ≈50 nm are prepared via a biphasic approach. They can be directly used as nanocarriers without surface modification for the intracellular delivery of therapeutic