Documenti fondamentali
28-3360
Sigma-Aldrich
Sodium metasilicate nonahydrate
CP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O3Si · 9H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado:
CP
Stato:
solid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
CP
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
12.4 (10 g/L)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)