28-2930
Sodium dithionite
CP
Sinonimo/i:
Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1