28-2590
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
JIS special grade, ≥92.0%
Sinonimo/i:
Cupral, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
5.9 (vs air)
Saggio
≥92.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
95-98.5 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3