28-1850
Bicarbonato di sodio
JIS special grade, 99.5-100.3%
Sinonimo/i:
Sodium bicarbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
99.5-100.3%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densità
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
WGK 1