28-1400
Silver(I) oxide
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2