28-0980
Silicon dioxide
JIS special grade
Sinonimo/i:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
Punto di fusione
1610 °C (lit.)
Densità
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N