Documenti
1.06705
Supelco
Ninhydrin spray solution
for thin-layer chromatography
Sinonimo/i:
Ninhydrin Reagent Solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Tensione di vapore
42.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
425 °C (2-Propanol)
Limite di esplosione
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol)
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
P. eboll.
82.4 °C/1013 hPa (2-Propanol)
Punto di fusione
-89.5 °C (2-Propanol)
Temp. transizione
flash point 12 °C (2-Propanol)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Risultati analitici
Application test: passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - (2-Propanol)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.