Documenti fondamentali
24-5570
Sigma-Aldrich
Potassium stearate
CP
Sinonimo/i:
Octadecanoic acid potassium salt, Stearic acid potassium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16COOK
Peso molecolare:
322.57
Codice UNSPSC:
12352300
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
CP
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gerardo Alvarez-Rivera et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 37-44 (2016-03-08)
The stability and photochemical transformations of cosmetic preservatives in topical applications exposed to UV-light is a serious but poorly understood problem. In this study, a high throughput extraction and selective method based on pressurized liquid extraction (PLE) coupled to gas