Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 184,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 421,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)12COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.35
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-487-9
Beilstein/REAXYS Number:
3575157
MDL number:
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
plant (vegetable)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C14H28O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16;/h2-13H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
JUQGWKYSEXPRGL-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Myristate (tetradecanoic acid) is a saturated (C14:0) medium-chain fatty acid. Sodium myristate is used in surfactant, cholloidal and hydrophobic/absorption chemistry involving molecules such as proteins.
Myristic acid is commonly added via a covalent linkage to the N-terminal glycine of many eukaryotic and viral proteins, a process called myristoylation. Myristoylation enables proteins to bind to cell membranes and facilitates protein-protein interactions. Myristolyation of proteins affect many cellular functions and thus has implications in health and disease [1].
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| biological source plant (vegetable) | biological source plant (vegetable) | biological source plant (palm) | biological source natural (organic) |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥98.5% | assay ≥98% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?