24-5130
Potassium permanganate
JIS special grade, ≥99.3%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.3%
Forma fisica
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Disponibilità
available only in Japan
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
Stringa SMILE
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges