24-0970
Peptone from animal tissue
SAJ first grade
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
animal
Grado
SAJ first grade
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3