19-4497
Metronidazole
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
parasites
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Stringa SMILE
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3