19-1050
Manganese(II) sulfate monohydrate
CP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: manganese
Disponibilità
available only in Japan
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2