15-1200
Iron(III) chloride solution
CP, 38%
Sinonimo/i:
Ferric chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
38%
Stringa SMILE
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1