Documenti fondamentali
15-0685
Sigma-Aldrich
Iodine trichloride
SAJ special grade, ≥97.0%
About This Item
Formula condensata:
ICl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥97.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)