13-1520
Idrazina
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Idrossido di idrazinio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
5 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98.0%
Stato
liquid
Limite di esplosione
99.99 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
pH
10.6-10.7 (10 g/L)
P. ebollizione
120.1 °C (lit.)
Punto di fusione
−51.7 °C (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?