Documenti fondamentali
09-1400
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt tetrahydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt
About This Item
Formula condensata:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Mg · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥99.0%
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
O=C(CN(CCN(CC(O[Na])=O)CC(O[Na])=O)C1)O[Mg]OC1=O.C
InChI
1S/C10H16N2O8.CH4.Mg.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);1H4;;;/q;;+2;2*+1/p-4
GWHGOZUTJQPIGV-UHFFFAOYSA-J
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)