09-0790
Ethanol (denatured)
94.8-95.8%, JIS special grade
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Etanolo, JIS special grade, 94.8-95.8%
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
94.8-95.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup