07-4130
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Ehrlich’s reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
72-75 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
327.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
164 °C - closed cup