Documenti fondamentali
07-4071
Sigma-Aldrich
N,N-dimetilacetammide
SAJ special grade
About This Item
Formula condensata:
CH3CON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.12
Beilstein:
1737614
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
914 °F
Limite di esplosione
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
164.5-166 °C (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Sood et al.
Animal reproduction science, 129(1-2), 89-95 (2011-11-15)
Three experiments conducted to improve the survival of emu sperm during cryopreservation aimed to: (1) minimize chilling injury during the cooling phase; (2) determine the osmotic effects of dimethylacetamide (DMA), sucrose and trehalose; and (3) investigate the timing and nature
Tony Reid et al.
The Lancet. Oncology, 16(9), 1133-1142 (2015-08-25)
Epigenetic alterations have been strongly associated with tumour formation and resistance to chemotherapeutic drugs, and epigenetic modifications are an attractive target in cancer research. RRx-001 is activated by hypoxia and induces the generation of reactive oxygen and nitrogen species that
Jingshuai Yang et al.
ChemSusChem, 6(2), 275-282 (2013-01-11)
Covalently cross-linked polymer membranes were fabricated from poly(aryl sulfone benzimidazole) (SO(2)PBI) and poly(vinylbenzyl chloride) (PVBCl) as electrolytes for high-temperature proton-exchange-membrane fuel cells. The cross-linking imparted organo insolubility and chemical stability against radical attack to the otherwise flexible SO(2)PBI membranes. Steady
Wesley Walker et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(6), 2076-2079 (2013-01-31)
A major challenge in the development of rechargeable Li-O(2) batteries is the identification of electrolyte materials that are stable in the operating environment of the O(2) electrode. Straight-chain alkyl amides are one of the few classes of polar, aprotic solvents
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and