07-1490
Dibutylamine
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
4.46 (vs air)
Tensione di vapore
1.9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
594 °F
Limite di esplosione
10 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
P. eboll.
159 °C (lit.)
Punto di fusione
−62 °C (lit.)
Densità
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40.5 °C - closed cup