07-3040
Dietilentriammina
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
2,2′-diaminodietilammina, 2,2′-iminodietilammina, Bis(2-aminoetil)ammina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.6 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
676 °F
Limite di esplosione
6.7 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. ebollizione
199-209 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)