05-5340
Cobalt standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Co+2
Sinonimo/i:
Cobalt(II) nitrate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL Co+2
1000 ppm Co+2
pH
>3
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3