05-1420
Octanoic acid
≥96.0%
Sinonimo/i:
Acid C8, Caprylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 78 °C)
Saggio
≥96.0%
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
237 °C (lit.)
Punto di fusione
15-17 °C (lit.)
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Compatibilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup