05-0500
Carbonato di calcio
CP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
pH
8
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L