05-0280
Cadmium standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Cd+2, 1000 ppm Cd+2
Sinonimo/i:
Cadmium nitrate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL Cd+2
1000 ppm Cd+2
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Stringa SMILE
[Cd]
InChI
1S/Cd
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney,Bone
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter