1.09960
Cadmium standard
1000 mg Cd, (CdCl₂ in H₂O) Titrisol®
Sinonimo/i:
Cadmium standard for aqueous matrices
Scegli un formato
47,60 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
47,60 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
concentrate
Concentrazione
1000 mg Cd in H2O
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
4.2 (20 °C in H2O)
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Titrisol® offers a wide range of concentratedsingle-element standards.
- Dilute the concentrated solution to achievethe desired standard concentration.
- Directly traceable to standard referencematerials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
- Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
- Accompanied with a batch-specific certificateof analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelflife.
- Provides reliable and reproducible results.
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List