03-4610
2-Butanol
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
sec-Butyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
12.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
9.8 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. eboll.
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Densità
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.