03-2900
Acido borico
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.440 g/cm3
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges