Documenti fondamentali
03-2710
Sigma-Aldrich
Bispyrazolone
JIS special grade, ≥97.0%
Sinonimo/i:
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.38
Beilstein:
572787
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
JIS special grade
Saggio
≥97.0%
Stato
powder
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)