Documenti fondamentali
01-4840
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate
SAJ first grade
About This Item
Formula condensata:
NH4NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
4.5-6.0 (25 °C, 80.4 g/L)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lenka Plavcová et al.
Plant, cell & environment, 36(1), 186-199 (2012-06-28)
Nitrogen availability has a strong influence on plant growth and development. In this study, we examined the effect of nitrogen availability on xylogenesis in hybrid poplar (Populus trichocarpa x deltoides H11-11). Saplings of hybrid poplar were fertilized for 33 d with
Daniel E Perea et al.
Nature communications, 6, 7589-7589 (2015-07-03)
Zeolite catalysis is determined by a combination of pore architecture and Brønsted acidity. As Brønsted acid sites are formed by the substitution of AlO4 for SiO4 tetrahedra, it is of utmost importance to have information on the number as well
Sari Palmroth et al.
Annals of botany, 111(3), 467-477 (2013-01-10)
Water and nitrogen (N) are two limiting resources for biomass production of terrestrial vegetation. Water losses in transpiration (E) can be decreased by reducing leaf stomatal conductance (g(s)) at the expense of lowering CO(2) uptake (A), resulting in increased water-use
Deborah Wakeham et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(15), 5106-5114 (2012-01-31)
The nanostructure of the ethanolammonium nitrate (EtAN)-air surface has been investigated using X-ray reflectometry (XRR), vibrational sum frequency spectroscopy (VSFS) and neutral impact collision ion scattering spectroscopy (NICISS). The XRR data decays more rapidly than expected for a perfectly sharp
Mohammad Mahdi Najafpour et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(34), 10156-10160 (2012-07-27)
Nanoscale manganese oxides within Faujasite zeolite have been synthesized with a simple method and characterized by scanning electron microscopy, X-ray diffraction spectrometry, N(2) adsorption-desorption isotherms, transmission electron microscopy, and atomic absorption spectroscopy. These oxides showed efficient water oxidizing activity in