Documenti fondamentali
01-3070
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate hexadecahydrate
SAJ special grade
About This Item
Formula condensata:
Al2(SO4)3 · 16H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
630.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352311
ID PubChem:
Grado
SAJ special grade
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.16H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);16*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
TYYRFZAVEXQXSN-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Nagasathiya Krishnan et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 21(3), 481-486 (2015-08-27)
The coordinating nature of the hydroxy carboxylic acids, such as tartaric and citric acids, has been utilized for the in-situ formation of anions representing the trivalent elements boron and aluminum and two dianions of the hydroxy acid selected under negative