T4GENE32-RO
Roche
T4 Gene 32 Protein
from Escherichia coli(infected with phage T4amN134/amBL292/amE218), solution, optimum pH ~8.0
Sinonimo/i:
gene 32 protein, t4
Scegli un formato
288,00 €
Scegli un formato
About This Item
288,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli (infected with phage T4amN134/amBL292/amE218)
Livello qualitativo
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 100 μg (10972983001)
pkg of 500 μg (10972991001)
Produttore/marchio commerciale
Roche
pH ottimale
~8.0
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The protein is isolated from the triple-mutant T4amN134/ amBL292/ amE 219 defective for the T4 genes 33, 35, and 58 to 61.
Specificità
Applicazioni
- Optimization of PCR (See "Product Description" below.)
- Stimulation of in vitro DNA synthesis
- Stabilization of single-stranded regions of DNA or RNA
- Site-specific mutagenesis experiments (with T4 DNA polymerase and T4 DNA ligase)
- Helping restriction enzyme digestions go to completion
- q-PCR[2]
Qualità
T4 gene 32 protein is incubated with various nucleic acids that serve as potential nuclease substrates. Results are analyzed by gel electrophoresis. Based on these tests, none of the following are detectable in the preparation according to the current Quality Control procedures:
- nonspecific exo- and endonucleases
- single-strand DNases (nicking activities)
- single-strand-specific exonucleases
- RNases
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?