11835289910
Roche
PCR DIG Labeling MixPLUS
sufficient for 2 x 50 assays (50μl final reaction volume), pkg of 2 × 250 μL, solution
Sinonimo/i:
DIG system, PCR labeling
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
impiego
sufficient for 2 x 50 assays (50μl final reaction volume)
Confezionamento
pkg of 2 × 250 μL
Produttore/marchio commerciale
Roche
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.