Vai a
B9560
Binding Solution
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
45 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
47,50 €
115 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
89,25 €
280 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
204,00 €
3.7 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1380,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
47,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
room temp
General description
For sample preparation use in some GenElute kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E1656N7411Q2259
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)