11093070910
Roche
Biotin-16-dUTP
Sinonimo/i:
Bio-16-dUTP tetralithium salt, Biotin-labeled Uridines, 5-(N-[N-Biotinyl-ε-aminocaproyl-γ-aminobutyryl]-3-aminoallyl)-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate
Scegli un formato
423,00 €
Scegli un formato
About This Item
423,00 €
Prodotti consigliati
Stato
solution
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 μL (50 nmol; 1mM)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Colore
colorless
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- For nonradioactive DNA labeling such as random priming, PCR labeling, or nick translation.[3] Biotin-16-dUTP replaces dTTP in the random-primed DNA labeling reaction or nick translation in a ratio of 35% Biotin-16-dUTP and 65% dTTP, as well as in PCR.[4]
- as a substrate for terminal transferase, DNA polymerase I (holoenzyme and Klenow fragment), Taq DNA polymerase, and reverse transcriptase (e.g., Transcriptor). The nucleotide also serves as a substrate for Terminal Transferase in 3′-end labeling
- In fluorescence in situ hybridization (FISH)[5]
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Notes: For your convenience, biotin-dUTP is also available in convenient labeling mixes (single solution with conventional dNTPs and biotin-16-dUTP), and technique-specific mixes (nucleotides, buffers, and enzymes in a single vial).
Risultati analitici
Emax241: E = 10.700;
Emax292: E = 7.000;
Emax265: E = 4.400;
A292/265 : 1.6.
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?