10874515001
Roche
Bestatin
95% (HPLC), crystalline powder, suitable for protein purification
Sinonimo/i:
Bestatin hydrochloride, N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine hydrochloride, N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-L-leucine hydrochloride
Saggio
95% (HPLC)
Forma fisica
crystalline powder
Confezionamento
pkg of 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
protein purification: suitable
Punto di fusione
195-205 °C
Solubilità
water: soluble 25 g/L
alcohol: soluble 5 g/L
λmax
255-260 nm at 1 N in hydrochloric acid
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1.Cl[H]
InChI
1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22);1H/t12-,13+,14+;/m1./s1
XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Working solution: Recommended solvents are 1 M HCl, methanol or 0.15 M NaCl.
Soluble to 20 mg/ml in 1 M HCl, 5 mg/ml in methanol, and 1 mg/ml in 0.15 M NaCl. Do not store in HCl.
For best results, use a stock solution of 2–5 mg/ml in methanol.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
Avoid repeated freezing!
Ricostituzione
Solutions are stable for 6 months when stored in aliquots at -15 to -25 °C.
Stoccaggio e stabilità
WGK 1