ZLX0EDI03
Modulo di elettrodeionizzazione (EDI) Elix®
Water purification by electrodeionization (EDI) at 3 L/hr
Scegli un formato
+39800827018.
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarciScegli un formato
About This Item
+39800827018.
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarciProdotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Elix®
Parametri
3 L/hr flow rate
Altezza dell’unità
33 cm (13 in.)
Compatibilità
for use with Elix® Essential
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Parte di ricambio originale per il modulo EDI Elix® - ZLX0EDI03
- Rimuove in maniera efficace gli ioni residui dall′acqua purificata mediante RO per produrre acqua pura di qualità costante, indipendentemente dalla qualità dell′acqua di alimentazione (conduttività, livelli di CO2) o dalle prestazioni del filtro RO.
- Elimina la necessità di ricorrere a pericolose procedure di rigenerazione chimica, di sostituire resine economicamente onerose, di sostituire cartucce di condizionamento o di aggiungere addolcitori.
- Riduce i tempi di manutenzione, assicurando costi di gestione ridotti e preventivabili.