Documenti fondamentali
Z277940
Sigma-Aldrich
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
Scegli un formato
1 EA
50,70 €
50,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
50,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
50,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments 9/4852
Campo di misura della temperatura
-5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
Misura stelo
8 in.
Descrizione generale
  • 2 in. dial
  • °C/°F scales
  • Recalibration adjustment feature
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)