Documenti fondamentali
XXSPTFF03
Millipore
Pellicon® Single-Pass TFF Cassette Retentate Collection Plate
Scegli un formato
XXSPTFF03
4.480,00 €
4.480,00 €
Spedizione prevista il18 luglio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
XXSPTFF03
4.480,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
4.480,00 €
Spedizione prevista il18 luglio 2025Dettagli
Materiali
316L stainless steel housing
Livello qualitativo
tecniche
tangential flow filtration (TFF): suitable
Raccordi
3/4 in. sanitary flange drain/vent (TC)
applicazioni
liquid formulation
Descrizione generale
The Pellicon Single-Pass TFF Cassette Retentate Collection Plate is required to collect the retentate flow of single-pass TFF installations with Pellicon 3 0.57 m2, Pellicon 3 1.14 m2 or Pellicon 2 0.5 m2 cassettes.
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany