Documenti
XX8020EL0
Millipore
Fixed Speed Peristaltic Pump, 115 V/60 Hz
About This Item
Codice UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
Ingresso CA/CC
115 V, 60 Hz
Materiali
polysulfone head (for pump)
silicone tubing
stainless steel chassis
steel case (painted)
steel head (for pump)
Altezza
15 cm
Lunghezza
20 cm
7.6 m
Larghezza
10 cm
tubing O.D. × I.D.
3/8 in. × 3/16 in.
Peso
3.6 kg (7.9 lb)
Condizioni di spedizione
ambient
Principio
Pressure