Documenti fondamentali
XX42T1900
Millipore
Tri-clamps 3/4 in. stainless steel
Scegli un formato
4 EA
247,00 €
247,00 €
Spedizione prevista il19 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
247,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
247,00 €
Spedizione prevista il19 giugno 2025Dettagli
Ingresso CA/CC
230 V, 50 Hz
Livello qualitativo
Materiali
stainless steel
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Diametro
7.5 mm
Categorie correlate
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany