Documenti fondamentali
XX42P0L62
Millipore
Long Tie Rods for Stainless Steel Pellicon Holder
Scegli un formato
4 EA
910,00 €
910,00 €
Spedizione prevista il08 luglio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
910,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
910,00 €
Spedizione prevista il08 luglio 2025Dettagli
Materiali
stainless steel
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Altezza
25.4 cm (10 in.)
Lunghezza
22.2 cm (8.75 in.)
Larghezza
38 cm
Peso
24 kg
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany