Documenti fondamentali
XX2504758
Millipore
6-Place Sterility Test Manifold
Scegli un formato
1 EA
7.010,00 €
7.010,00 €
Spedizione prevista il24 ottobre 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
7.010,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
7.010,00 €
Spedizione prevista il24 ottobre 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
stainless steel body
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
input
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
sterility testing
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Stainless steel manifolds for sterility testing