Easy to replace, pump was fixed with no issues after. I wish, there were flapper valves sold separately, without the need to buy expensive kit.
WP61RBD00
Kit per pompa Chemical Duty
Scegli un formato
392,00 €
Disponibile per la spedizione il14 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
392,00 €
Disponibile per la spedizione il14 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Questo kit si compone dei seguenti articoli:
(1) gruppo piastra di ancoraggio del diaframma, (1) gruppo piastra della valvola, (1) testa della pompa, (1) vacuometro, (1) manometro, (4) viti della testa, (2) viti della maniglia