Documenti fondamentali
WBULS0500
Millipore
Substrato della perossidasi di rafano (HRP) Immobilon ECL Ultra, per Western blotting
Western blotting, HRP
Sinonimo/i:
chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
tecniche
western blot: suitable
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il substrato della perossidasi di rafano (HRP) Immobilon® ECL Ultra per Western blotting è un reagente dotato di un′eccezionale sensibilità e di una lunga durata del segnale per la rivelazione degli anticorpi marcati con perossidasi di rafano (HRP) sui Western blot. Il segnale intenso generato rende possibile una rivelazione estremamente sensibile, dell′ordine delle decine/pochi femtogrammi, utilizzando pellicole radiografiche o sistemi per l'imaging digitale.
Applicazioni
Il substrato Immobilon® ECL Ultra è compatibile sia con le membrane per blotting in PVDF sia con quelle in nitrocellulosa, oltre che con i tamponi di uso comune e i reagenti per il blocking
Sufficiente per 5000 cm²
Western blotting, HRP (perossidasi di rafano)
Componenti
Soluzione A - 250 mL
Soluzione B - 250 mL
Stoccaggio e stabilità
Conservare ad una temperatura di 2–8 °C
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocolli
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.