Documenti
WBLUF
Millipore
Acido Ottano-1-sulfonico, sale di sodio
Western blotting, dot/slot blotting
Sinonimo/i:
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Coniugato
peroxidase conjugate
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Area membrana
1000 cm2 , membrane coverage
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Reagente per il rilevamento chemiluminescente mediante HRP, premiscelato, pronto per l′uso.
Applicazioni
Adatto a saggi di immunoblotting.
Western blotting, dot/slot blotting
Confezionamento
1 bottiglia per 1000 cm2
Qualità
Il reagente è stato accoppiato per ottimizzare l′intervallo e la sensibilità del rilevamento usando diversi anticorpi nei saggi Western blot.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di spedizione a temperatura ambiente. Contiene perossido d′idrogeno. Utilizzare in aree ben ventilate.
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
A meno che sia diversamente specificato nel nostro catalogo o nella documentazione di una società terza in accompagnamento ai prodotti, si intende che i nostri prodotti sono soltanto per scopi di ricerca e non devono essere usati per altri scopi, il che include ma non è limitato a usi commerciali non autorizzati, usi in diagnostica in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione a umani o animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocolli
Protocollo per preparare campioni di tessuti o di cellule in coltura per la lisi cellulare e l’estrazione efficiente delle proteine da utilizzare nel saggio di Western blotting.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.