2502
Soluzione non aggressiva per lo stripping degli anticorpi Re-Blot Plus, 10x
Sinonimo/i:
Western blot stripping solution, blot stripping solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 50 mL
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Re-Blot™
tecniche
western blot: suitable
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
Condizioni di spedizione
wet ice
Categorie correlate
Descrizione generale
Lo stripping e il riutilizzo dei Western blot offre numerosi vantaggi:
1) preservazione di campioni costosi o disponibili solo in quantità limitate;
2) analisi di un determinato blot usando più anticorpi diversi, per es. anticorpi specifici per un′isoforma o per un sottotipo proteico;
3) rianalisi di risultati anomali e conferma con lo stesso anticorpo o con un anticorpo diverso;
4) correzione di errori di incubazione con l′anticorpo sbagliato;
5) risparmio di reagenti e di tempo perché si riutilizza lo stesso blot.
Mentre le matrici di immunoaffinità basate su antigene e anticorpo, come i coniugati con Sepharose™, sono riutilizzabili più volte senza compromettere la reattività antigene-anticorpo, la necessità di pH estremi e di agenti caotropici preclude l′applicazione di questi metodi al Western blotting.
La soluzione non aggressiva per lo stripping degli anticorpi su Western blot MILLIPORE Re-Blot Plus è specificamente formulata per rimuovere in modo rapido ed efficace gli anticorpi dai blot senza disturbare in maniera significativa le proteine immobilizzate.
I vantaggi di questa soluzione Re-Blot Plus Western blot sono:
- la soluzione di stripping degli anticorpi non contiene β-mercaptoetanolo dall′odore pungente;
- lo stripping degli anticorpi avviene a temperatura ambiente; i blot non vanno riscaldati;.
- lo stripping degli anticorpi dai blot richiede circa 15 minuti a temperatura ambiente;
- i blot sono riutilizzabili nell′arco di 25 minuti.
Applicazioni
La soluzione non aggressiva per lo stripping degli anticorpi Re-Blot Plus Western blot va utilizzata solo a scopi qualitativi, finché un′analisi comparativa dei blot non stabilisca che lo stripping non influisce quantitativamente su un dato antigene.
Prodotto destinato esclusivamente a scopi di ricerca, non per uso diagnostico o in vivo.
Componenti
Stoccaggio e stabilità
Nota: per prevenire la degradazione dei reagenti serrare bene il tappo durante il periodo di conservazione. Evitare l'esposizione prolungata all′aria.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2