VPPH202NB1
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Magnus 2.2 format, filtration area 1.53 m²
Sinonimo/i:
Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.2
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Descrizione
Large volume processing
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Viresolve®
Altezza
9.50 cm (3.74 in.)
Lunghezza
34.29 cm (13.50 in.)
Peso
5.8 kg (12.8 lb)
Descrizione generale
Viresolve Pro Magnus devices are typically used for filtration of mid to large scale batch volumes of proteins. The Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.2 offers a filtration area of 1.53 m2 and has a primary use in pilot/small-volume processing.
Note legali
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento